P1722
Potassium citrate tribasic monohydrate
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulário
crystals
pf
275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?