25107
Potassium citrate tribasic monohydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332, 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Sinônimo(s):
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
Ensaio
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Formulário
powder or crystals
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
4-6% water (Karl Fischer)
perda
3-6 loss on drying, 180°C
pH
7-9 (20 °C, 5%)
pf
275 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml
water: soluble 1 gm in 0.65 ml
alcohol: insoluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
in accordance for appearance of solution
passes test for reaction against H2SO4
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?