Documentos
63067
Millipore
Magnesium citrate tribasic nonahydrate
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
Sinônimo(s):
Citric acid magnesium salt, Trimagnesium dicitrate nonahydrate, tri-Magnesium dicitrate nonahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
613.25
Beilstein:
6674777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (KT)
forma
powder
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.