H0755000
L-Histidina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
histidine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
254 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
chave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)