G2164
Gluconolactone
99.0-101.0%, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
99.0-101.0%
Formulário
crystalline
cor
white
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
chave InChI
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to control the acidification kinetics of natural rubber latex (NRL) suspensions
- to study its effects on inhibition and disintegration of collagen fibrils
- to prepare alginate hydrogel
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?