Documentos Principais
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
Sinônimo(s):
D-(+)-Glucono-delta-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-016-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
151-154 °C (decomposition)
densidade volumétrica
750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
chave InChI
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5