PHR3656
Gluconolactone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1,5-Gluconolactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200MG
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
chave InChI
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)