Documentos Principais
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Sinônimo(s):
D-(+)-Glucuronolactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
251-053-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
solid
pf
170-175 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
chave InChI
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2