05566
D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
analytical standard
Sinônimo(s):
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurone, D-Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of anomers, GC)
atividade óptica
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pf
172-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
chave InChI
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Descrição geral
Aplicação
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?