Documentos Principais
E003632
Sigma-Aldrich
Gentamicina
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281651
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
Nível de qualidade
potência
≥590 μg Gentamicin base per mg
prazo de validade
2 yr at 2‑8 °C (for sterile filtered solutions)
concentração
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Aplicação
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A gentamicina provoca a leitura errada de códons ao se ligar à subunidade ribossômica 30S, bloqueando a translocação de peptidil-tRNA do sítio aceptor para o sítio doador. O efeito bactericida da gentamicina sobre a Pseudomonas aeruginosa é exercido pela ligação da gentamicina à membrana externa, onde ela desaloja cátions naturais, desestabiliza a membrana e forma buracos na superfície celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias Gram negativas e Gram positivas, inclusive cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus..
Componentes
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Atenção
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-14.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Neomicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N6386
Neomicina
Gentamicina Hybri-Max™, 0.1 μm filtered, 50 mg/mL gentamicin, BioReagent, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G1522
Gentamicina
Gentamicina 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1397
Gentamicina
Fu Zhao et al.
World neurosurgery, 117, e269-e279 (2018-06-15)
Vestibular schwannomas (VSs) can cause serious neurological defects including hearing loss and facial paralysis. The aim of this study is to identify whether Hippo signaling could be a potential targetable pathway for clinical treatment in VSs. Gene expression profiling was
Tao Wang et al.
International journal of molecular medicine, 46(1), 340-350 (2020-07-07)
The present study aimed to investigate the protective effects exerted by astragaloside‑IV (AIV) on retinal pigment epithelial (RPE) cells of rats with diabetes mellitus (DM), and to explore the underlying molecular mechanisms. For this purpose, a rat model of DM
Cui Li et al.
Food chemistry, 227, 48-54 (2017-03-10)
Our aim in this study is to show that IgY antibody based immunoassays could be used to detect antibiotic residues in animal-derived food. Briefly, full antigens of gentamicin (Gent) and kanamycin (Kana) were used to immunize the laying chickens to
Yu Xia et al.
Autophagy, 15(6), 960-975 (2019-01-27)
Macroautophagy/autophagy is a conserved ubiquitous pathway that performs diverse roles in health and disease. Although many key, widely expressed proteins that regulate autophagosome formation followed by lysosomal fusion have been identified, the possibilities of cell-specific elements that contribute to the
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8125-8143 (2015-05-09)
The reaction of 1-adamantyl isothiocyanate 4 with the various cyclic secondary amines yielded the corresponding N-(1-adamantyl)carbothioamides 5a-e, 6, 7, 8a-c and 9. Similarly, the reaction of 4 with piperazine and trans-2,5-dimethylpiperazine in 2:1 molar ratio yielded the corresponding N,N'-bis(1-adamantyl)piperazine-1,4-dicarbothioamides 10a