D9680
1,4-Dithioerythritol
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, Cleland’s reagent, DTE
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% Phosphorus (P)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
pf
82-84 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Absorção
≤0.4 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.6 at 260 in H2O at 0.1 M
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?