Key Documents
233152
Millipore
Dithioerythritol
A protective agent for SH groups.
Sinônimo(s):
Dithioerythritol, Cleland’s Other Reagent, DTE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (titration)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<1% disulfides (UV)
cor
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Descrição geral
A protective agent for SH groups.
Water-soluble, cell-permeable protective reagent for sulfhydryl groups. Maintains monothiols in the reduced state and reduces disulfides quantitatively. Protects protein sulfhydryls and restores enzyme activity lost by the oxidation of sulfhydryl groups in vitro.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3