Key Documents
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
Sinônimo(s):
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
229-998-8
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
lyophilized
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
83 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3