C0426000
Caprylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Octanoic acid, Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 78 °C)
família API
caprylic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
pf
15-17 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.