Documentos Principais
1091040
USP
Caprylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Octanoic acid, Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6COOH
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein:
1747180
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 78 °C)
família API
caprylic acid
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
pf
15-17 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Caprylic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sodium Caprylate
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Hexanoic acid analytical standard
Supelco
21529
Hexanoic acid
Lauric acid ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid
Decanoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236403
Decanoic acid
Valeric acid ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
Valeric acid
Oleic acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid