8.17081
Sodium caprylate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sodium octanoate, Sodium Caprylate, Octanoic Acid Sodium Salt, Caprylic acid sodium salt, Octanoic acid sodium salt, Sodium caprylate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ChP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
descrição
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
pH
8.0-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>225 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium caprylate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1