Key Documents
BP706
Ursodeoxycholic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.57
Beilstein:
3219888
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ursodeoxycholic acid
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
203-204 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR1H4(9971)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ursodeoxycholic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ursodeoxycholic Acid Capsules
  • Ursodeoxycholic Acid Tablets
  • Ursodeoxycholic Acid Oral Suspension
  • Embalagem
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 5
    1 of 5