C1050000
Chenodeoxycholic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ursodiol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
165-167 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Informações sobre genes
human ... NR1H4(9971)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)