94972
Brombuterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-3,5-dibromophenyl)-2-tert-butylaminoethanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
chave InChI
XGPFKIAOVSGRSY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?