32576
Cimbuterol
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-5-(2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl)benzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3
chave InChI
YKKQAXQGZIBJFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Pig liver, kidney and muscle samples by ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS).
- Bovine and porcine urine, feed and hair samples by LC-ESI-MS/MS.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?