32569
Cimaterol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-5-(1-hydroxy-2-isopropyl-d7-aminoethyl)benzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D
chave InChI
BUXRLJCGHZZYNE-UNAVHCQLSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Bovine urine samples by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- Bovine muscles by molecular imprinted polymers (MIPs) with ion trap LC-MS.
Animal muscles and viscera samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and LC-MS/MS.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)