35399
Clencyclohexerol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-[2-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamino]cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
InChI
1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
chave InChI
AFRQOGKGWXTIAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?