Documentos Principais
32382
Supelco
Carbuterol acetate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21N3O3 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
327.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
condição de armazenamento
under inert gas
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNC(C)(C)C)C1=CC(NC(N)=O)=C(O)C=C1.CC(O)=O
InChI
1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
chave InChI
BEVBPQODLKHLCT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)