92204
Dihydrokaempferol
analytical standard
Sinônimo(s):
(+)-Aromadendrol, (+)-Dihydrokaempferol, (2R,3R)-3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, Aromadendrin, Katuranin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤10.0% water
≤5.0% residual solvents
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,14-18,20H/t14-,15+/m0/s1
chave InChI
PADQINQHPQKXNL-LSDHHAIUSA-N
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?