91216
(±)-Dihydrokaempferol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2RS,3RS)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (±)-Aromadendrol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
288.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Flavanonol; (+)-Aromadendrin is an intermediate in flavonoid biosynthesis.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?