Key Documents
909548
Sigma-Aldrich
ROPAC
Umicore
Sinônimo(s):
Acetylacetonatocarbonyltriphenylphosphinerhodium(I)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22O3PRh
Número CAS:
Peso molecular:
492.31
Código UNSPSC:
12352005
forma
powder
pf
200-204 °C
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
chave InChI
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ROPAC is a homogeneous catalyst useful for carbonylation, hydroformylation, and hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)