90179
Morpholine
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
590 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.455
p.e.
129 °C (lit.)
pf
−7-−5 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 20 °C
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
chave InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?