Documentos Principais
15861
Supelco
Citral
analytical standard
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
1721871
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 200 °C)
Ensaio
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
229 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Geranial : Neral 1:1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Geranyl acetate analytical standard
Supelco
45896
Geranyl acetate
Eugenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35995
Eugenol
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
trans-Cinnamaldehyde analytical standard
Supelco
06536
trans-Cinnamaldehyde
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
(±)-β-Citronellol analytical standard
Supelco
51381
(±)-β-Citronellol
Geraniol 98%
Sigma-Aldrich
163333
Geraniol