PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 200 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
229 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82501-100MG |