Key Documents
1.37041
SAFC
Hidróxido de sódio
5 M in solution, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
concentração
5 M in solution
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Suitable for cleaning in place
Aplicação
Cleaning in place solution for resin and filters
Características e benefícios
This is one out of many other high quality GMP cleaning solution for the biomanufacturing process.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1