87920
Tetramethylsilane
analytical standard, for NMR spectroscopy, ACS reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
analytical standard
for NMR spectroscopy
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.66 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.359
p.e.
26-28 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for NMR (spectroscopy)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?