T24007
Tetramethylsilane
ACS reagent, NMR grade, ≥99.9%
Sinônimo(s):
TMS
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
NMR grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.66 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
0.34-6.3 %
técnica(s)
NMR: suitable
resíduo de evaporação
≤0.05%
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
pb
26-28 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A precursor to synthesize α-SiC by chemical vapor deposition.
- A reactant to synthesize 1,3,5,7-tetramethyladamantane from adamantane in the presence of aluminum chloride and dichloromethane.
- A solvent for the hydroaminomethylation of 1-octene with morpholine.
- A methylating reagent for the conversion of germanium tetrachloride to tetramethylgermanium, trimethylgermanium chloride, dimethylgermanium dichloride or methylgermanium trichloride.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup