Documentos Principais
85228-M
Sigma-Aldrich
Nitrato de prata
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Fórmula linear:
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
5.8 (vs air)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (AT)
Formulário
solid
pf
212 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Photochemical Synthesis of Silver Nanoparticles: Silver nitrate is pivotal in the photochemical synthesis of silver nanoparticles using UV pulsed laser irradiations. The presence of surfactant additives influences the morphology and stability of the synthesized nanoparticles, which have applications in catalysis, sensing, and biomedical fields. This method provides a controlled approach to nanoparticle synthesis, essential for advanced material science and nanotechnology research (Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)