77185
Peptone Water
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
casein peptone (pancreatic), 10 g/L
sodium chloride, 60 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
adequação
nonselective for Citrobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Vibrio spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Vibrio Detection