72659
Anthracis Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Bacillus anthracis
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polymixin is an inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants. Lysozyme specifically suppressses the growth of Gram negative contaminants.
Aplicação
inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants like Gram negatives
Componentes
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?