Documentos Principais
63659
Supelco
Punch-Module
Selectophore, for ion-selective electrodes
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
linha de produto
Selectophore
D.I.
8 mm
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
spare part, containing perforator and extractor, for Punch (63653)
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)