85795
Vial
Selectophore™
Sinônimo(s):
Bottle with conical shoulder
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
linha de produto
Selectophore™
Descrição geral
5 mL, with ground glass stopper NS 12; borosilicate glass
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
for the dissolution of ion-selective membrane components during preparation of membranes for use in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and glass rings (Cat. No. 48953, 48954)
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)