Key Documents
48953
Supelco
Glass Ring
Selectophore, borosilicate glass; face ground on both sides
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
linha de produto
Selectophore
D.I.
24 mm
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
for the preparation of ion-selective membranes, in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and vial (Cat. No. 85795)
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)