Documentos Principais
63653
Supelco
Punch for ion-selective membranes
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
linha de produto
Selectophore
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
containing 4 modules with inside diameters of 3, 5, 7 and 8 mm
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)