Documentos Principais
62963
Sigma-Aldrich
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Sinônimo(s):
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
descrição
zwitterionic
Ensaio
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
concentração
10 mg/mL in chloroform
densidade
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
primarily C18 unsaturated fatty acids
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)