62567
Lithium ionophore VI
Selectophore™, function tested, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,6-Dibenzyl-1,4,8-11-tetraoxacyclotetradecane, 6,6-Dibenzyl-14-crown-4
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
solid
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
chave InChI
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?