Documentos Principais
62571
Supelco
Lithium ionophore VIII
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H83N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
798.19
Beilstein:
9248138
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
100
200
linha de produto
Selectophore
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
chave InChI
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel flow-through bulk optode for spectrophotometric determination of lithium in pharmaceuticals and saliva
Albero, M.I., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 133-138 (2010)
Performance of a highly lipophilic Li+ lonophore in solvent polymeric membranes
Bochenska, M., Simon, W.
Mikrochimica Acta, 102, 277-281 (1990)
Preparation of di- and triamides and their application in ion-selective electrodes
Bochenska, M., et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 10, 19-27 (1991)
Konstantin M Mikhelson et al.
Analytical chemistry, 74(3), 518-527 (2002-02-13)
Lithium-selective electrodes with solvent polymeric membranes based on two different dicyclohexylamide neutral ionophores are studied systematically. The selectivity of lithium response is studied by means of the ordinary potentiometric experiments. Stability constants of lithium, sodium, and potassium ions with the