58698
N-Isobutyryl-L-cysteine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Sinônimo(s):
N-(2-Methylpropionyl)-L-cysteine
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nível de qualidade
linha de produto
ChiraSelect™
Ensaio
≥97.0% (RT)
≥97.0%
Formulário
solid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
97-101 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)