53721
DL-Norvaline
analytical standard
Sinônimo(s):
DL-2-aminopentanoic acid, DL-nor-Val, Norval, (±)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
98.5-101.5% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]25/D 0.00±0.10°, c = 2 in 5 M HCl
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)