Documentos Principais
52993
Supelco
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D9H14NO4
Número CAS:
Peso molecular:
254.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
chave InChI
IGQBPDJNUXPEMT-GRZYHZONSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)