49825
DMACA Reagent
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde solution
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Nível de qualidade
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Escherichia coli
Streptococcus spp.
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Dimethylaminocinnamaldehye 1 g
Hydrochloric acid (concentrated) 1.0 ml
distilled water 99.0 ml
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.