447285
Thionyl chloride
ReagentPlus®, 99.5%, low iron
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
contém
<5 ppm iron
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
79 °C (lit.)
pf
−105 °C (lit.)
densidade
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5.0 ppm
cadeia de caracteres SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
chave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It may be used in the following processes:
- Synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Modification of amorphous carbon nanotubes (a-CNTs) in stearic acid-dichloro methane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- substituted stilbene derivatives
- tert-butyl ((S)-1-((R)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl)carbamate
- optically active chloroalkanes
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?