433942
Amberlite™ HPR4800 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-35 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AmberLite™ HPR4800 Cl, chloride form,
descrição
chloride form
formerly Dowex Marathon™ A, chloride form
Nível de qualidade
Formulário
beads
reticulação
8‑10 % cross-linked
qualidade
monodispersed
umidade
50-60%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium
tamanho de partícula
24-28 mesh
525-625 μm
capacidade
1.3 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
chave InChI
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?