42147
(RS)-Mevalonic acid lithium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-MVA-Li, rac.-MVA-Li, Lithium (±)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (±)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
KJTLQQUUPVSXIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?