79849
(±)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
95% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-MVAP-Li, rac-5-Phosphomevalonate lithium salt
Ensaio
95% (TLC)
forma
powder or crystals
doença(s) relevante(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(C)(O)CCOP(O)(O)=O)=O.[H]O[H].[Li+]
InChI
1S/C6H13O7P.3Li.H2O/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
VYTYNAKRCDFACM-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3